Få mere at vide
Benzylcinnamat, 99%
Artikelnummer. 11474117
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474117 500 g 500g
11464117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19550.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-41-3
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.29
MDL nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI nøgle NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC navn benzyl (Z)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl cinnamate
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 195 °C til 200 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 2051339
Merck Index 14,1130
Formel vægt 238.29
Procent renhed 99%