Få mere at vide
Benzylcinnamat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl cinnamate |
| Smeltepunkt | 34 °C til 36 °C |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 195 °C til 200 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 180 °C (356 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2051339 |
| Merck Index | 14,1130 |
| Formel vægt | 238.29 |
| Procent renhed | 99% |