Få mere at vide
Benzylchloromethylether (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Chloromethyl Ether |
| CAS | 3587-60-8 |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl O |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMIL | ClCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | Chloromethoxymethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.609 |
| Formel vægt | 156.034 |