Få mere at vide
Benzylchloroformat, TRC
Artikelnummer. 30334513
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30334513 50 g
1 options
Artikelnummer. 30334513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23307050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Chloroformate
CAS 501-53-1
Molekylær formel C8H7ClO2
Mængde 50 g
Synonym (Benzyloxy)carbonyl Chloride, Benzyl Chloridocarbonate, Benzyl Chlorocarbonate, Benzyl Chloroformate, Carbobenzoxy Chloride, Carbobenzyloxy Chloride, Chloroformic Acid Benzyl Ester, NSC 83466, Phenylmethyl Chloroformate, Cbz-Cl, CbzCl, Cbz chloride, Z-chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL ClC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzylcarbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 170.59
Formel vægt 170.0135