Få mere at vide
Benzyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 501-53-1 |
| Smeltepunkt | -18°C |
| Tæthed | 1.21 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 103°C/25 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000640 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester, Benzyl chloroformate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Grad | Research |