Få mere at vide
Benzylchloroformat, 97 vægtprocent, stabiliseret
Artikelnummer. 10667312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667312 100 g Glasflaske 100g
10183580 5 g Glasflaske 5g
10771394 500 g Glasflaske 500g
10222870 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10667312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152941000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.72 DKK
    411.65 DKK / 100g
    Spare 45.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Benzylchloroformat, 97 vægtprocent, stabiliseret, Mængde: 500 g, emballage: Glasflaske, kogepunkt: 178,0 grader. C til 180,0 grader. C, ubeskyttet, smeltepunkt: -20,0 grader. C, Molekylvægt: 170,6, Procentrenhed: 97 vægt%, Assay Procentinterval: 96% min. (GC), Beilstein: 06.437 | CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-53-1 , 100-44-7
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.6
InChI nøgle HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC navn benzylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloroformate
Smeltepunkt -20,0 °C
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 178,0 °C til 180,0 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH2C6H5
Brydningsindeks 1,5160 til 1,5180
Mængde 100 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Stabilisator 0,1% vandfri natriumcarbonat
Viskositet 2,36 mPa (20 °C)
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97 wt%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate, Benzyl chloride