Få mere at vide
Benzylchloroformat, 97 vægtprocent, stabiliseret
Código de producto. 10183580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10183580 5 g Glasflaske 5g
10667312 100 g Glasflaske 100g
10771394 500 g Glasflaske 500g
10222870 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10183580 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 152940050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Benzylchloroformat, 97 vægtprocent, stabiliseret, Mængde: 500 g, emballage: Glasflaske, kogepunkt: 178,0 grader. C til 180,0 grader. C, ubeskyttet, smeltepunkt: -20,0 grader. C, Molekylvægt: 170,6, Procentrenhed: 97 vægt%, Assay Procentinterval: 96% min. (GC), Beilstein: 06.437 | CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 501-53-1 , 100-44-7
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.6
InChI nøgle HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC navn benzylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloroformate
Smeltepunkt -20,0 °C
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 178,0 °C til 180,0 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH2C6H5
Brydningsindeks 1,5160 til 1,5180
Mængde 5 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Stabilisator 0,1% vandfri natriumcarbonat
Viskositet 2,36 mPa (20 °C)
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97 wt%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate, benzyl chloride
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.