Få mere at vide
Benzylchloroformat, 95%, stikk. med ca. 0,1% natriumcarbonat
Beskrivelse
Benzylchlorformiat er meget udbredt som et reaktivt kemisk mellemprodukt i plastik, farmaceutiske, landbrugs- og organiske kemikalier. Det er nyttigt til indførelse af carboxybenzyl (cbz) beskyttelsesgruppe for aminer såsom anilin i organisk syntese. Det er også involveret i syntesen af 1,2,4-oxadiazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylchlorformiat er meget udbredt som et reaktivt kemisk mellemprodukt i plastik, farmaceutiske, landbrugs- og organiske kemikalier. Det er nyttigt til indførelse af carboxybenzyl (cbz) beskyttelsesgruppe for aminer såsom anilin i organisk syntese. Det er også involveret i syntesen af 1,2,4-oxadiazoler.
Opløselighed Blandbar med ether
, acetone og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl chloroformate |
| Navn note | stabiliseret med ≈0,1% natriumcarbonat |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 1.195 |
| Kogepunkt | 178 °C til 180 °C |
| Flammepunkt | 125 °C (257 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1739 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzyl chloroformate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate