Få mere at vide
Benzylchloroformat, 95%, stikk. med ca. 0,1% natriumcarbonat
Artikelnummer. 11477627
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477627 1000 g 1000g
11487627 50 g 50g
11497627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11477627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15682.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Benzylchlorformiat er meget udbredt som et reaktivt kemisk mellemprodukt i plastik, farmaceutiske, landbrugs- og organiske kemikalier. Det er nyttigt til indførelse af carboxybenzyl (cbz) beskyttelsesgruppe for aminer såsom anilin i organisk syntese. Det er også involveret i syntesen af 1,2,4-oxadiazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylchlorformiat er meget udbredt som et reaktivt kemisk mellemprodukt i plastik, farmaceutiske, landbrugs- og organiske kemikalier. Det er nyttigt til indførelse af carboxybenzyl (cbz) beskyttelsesgruppe for aminer såsom anilin i organisk syntese. Det er også involveret i syntesen af 1,2,4-oxadiazoler.
Opløselighed Blandbar med ether
, acetone og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-53-1
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00000640
InChI nøgle HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC navn benzylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloroformate
Navn note stabiliseret med ≈0,1% natriumcarbonat
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 1.195
Kogepunkt 178 °C til 180 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.517
Mængde 1000 g
FN nummer UN1739
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1801
Opløselighedsinformation Blandet med ether, acetone og benzen.
Formel vægt 170.6
Procent renhed 95%