Få mere at vide
Benzylchlorformiat, 3M (50 vægt-%) opløsning i toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10119864 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10119864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428901000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloroformate
CAS 501-53-1, 108-88-3, 100-44-7
CAS min % 49.83, 44.26
CAS Max % 55.74, 50.17
Farve Gul til Pink
Tæthed 1.0100g/mL
Flammepunkt 7 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H7ClO2
Lineær formel C6H5CH2OOCCl
MDL nummer MFCD00000640
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 1801
Specifik vægtfylde 1.01
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
InChI nøgle HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
IUPAC navn benzylcarbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 170.6
PubChem CID 10387
Formel vægt 170.6
Procent renhed 45 til 53 vægtprocent
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Benzyl chloroformate, Benzyl chloride