Få mere at vide
Benzyl chloroacetate, 98%
Artikelnummer. 10505291 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10505291 25 mL Glasflaske 25ml
10623702 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 140-18-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-18-1
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00157062
InChI nøgle SOGXBRHOWDEKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroacetate, benzyl monochloracetate, acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester, chloroacetic acid, benzyl ester, monochloroacetate, chloroacetic acid benzyl ester, benzyl-alpha-chloroacetate, phenylmethyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, benzyl ester, phenylmethyl 2-chloroacetate
PubChem CID 8786
IUPAC navn benzyl-2-chloracetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloroacetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 132°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OC(O)CH2Cl
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 184.62
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.