Få mere at vide
Benzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30347829
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347829 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30347829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2336755G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H7 Cl
Mængde 5 g
Synonym Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL ClCc1ccccc1
IUPAC navn Klormethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 126.58
Formel vægt 126.0236
Procent renhed >95