Få mere at vide
Benzylkarbazat, TRC
Artikelnummer. 30330211
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30330211 5 g
1 options
Artikelnummer. 30330211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2336205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Carbazate
CAS 5331-43-1
Molekylær formel C8H10N2O2
Mængde 5 g
Synonym Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMIL NNC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl N-aminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.0742