Få mere at vide
Benzyl carbazate, 98+%
Artikelnummer. 11489903
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489903 25 g 25g
11479903 5 g 5g
11499903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13005.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5331-43-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Benzylcarbazat anvendes som reagens til fremstilling af benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazider af carboxylsyrer, især N-beskyttede aminosyrer. Efterfølgende hydrogenolyse giver hydrazidet, som kan omdannes til azidet til kobling med en yderligere aminosyrerest ved azidmetoden. Det bruges også til fremstilling af simple acyl- eller sulfonylhydrazider for at undgå diacylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylcarbazat anvendes som reagens til fremstilling af benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazider af carboxylsyrer, især N-beskyttede aminosyrer. Efterfølgende hydrogenolyse giver hydrazidet, som kan omdannes til azidet til kobling med en yderligere aminosyrerest ved azidmetoden. Det bruges også til fremstilling af simple acyl- eller sulfonylhydrazider for at undgå diacylering.
Opløselighed Opløseligt i vand
(lidt), methanol og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndteres under inert gas. Beskyt mod fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5331-43-1
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00041890
InChI nøgle RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl carbazate, benzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, carbobenzoxyhydrazide, carbazic acid, benzyl ester, benzyloxycarbonyl hydrazide, benzylcarbazate, benzyloxy carbonyl hydrazine, n-cbz-hydrazine, unii-h7gm2h55tc
PubChem CID 79242
IUPAC navn benzyl-N-aminocarbamat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl carbazate
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 25 g
Beilstein 1952982
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly),methanol and DMSO.
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%