Få mere at vide
Benzylcarbamat, 99%
Artikelnummer. 11484623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484623 100 g 100g
11474623 25 g 25g
11394579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11569.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-84-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007965
InChI nøgle PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC navn benzylcarbamat
SMIL NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl carbamate
Smeltepunkt 85 °C til 89 °C
Beilstein 1865635
Mængde 100 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%