Få mere at vide
Benzyl carbamate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105743
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31105743 100 g
31094037 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31105743 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116124100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl carbamate
CAS 621-84-1
Molekylær formel C8H9NO2
MDL nummer MFCD00007965
Mængde 100 g
SMIL NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Procent renhed 98%