missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Butyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, benzylbutyl ester |
| CAS | 85-68-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H20 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl butyl ester (6CI,8CI), 2-O-Benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate, BBP, Benzyl butyl phthalate, Benzyl n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diacizer D 160, Ketjenflex 160, NSC 71001, Palatinol BB, S 160, Sant 160, Santicizer 160, Santicizer C 160, Santicizer S 106, Santicizer S 160, Sicol 160, Spatozoate, Unimoll BB, n-Butyl benzyl phthalate, n-Butyl benzyl phthalate diester, Phthalic acid benzyl butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-O-benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?