Få mere at vide
Benzyl Butyl Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30335006
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30335006 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30335006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB233557250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4
CAS 93951-88-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 2H4 H16 O4
Mængde 250 mg
Synonym Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2H]
IUPAC navn 2-O-benzyl 1-O-butyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 316.38
Formel vægt 316.1613
Procent renhed >95