Få mere at vide
Benzylbromoacetat, 97%
Artikelnummer. 11468267
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468267 250 g 250g
11458267 50 g 50g
11448267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17630.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Det er ansat i biologiske forskningsformål. Benzylbromacetat blev anvendt til alkylering af (-)-2,3-O-isopropyliden-D-threitol, som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,4-eddikesyre)methoxy-1,4]-dioxolan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat i biologiske forskningsformål. Benzylbromacetat blev anvendt til alkylering af (-)-2,3-O-isopropyliden-D-threitol, som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,4-eddikesyre)methoxy-1,4]-dioxolan.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted. Opbevares under 20˚C fryser, under inert atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5437-45-6
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00000190
InChI nøgle JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC navn benzyl-2-bromacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl bromoacetate
Tæthed 1.46
Kogepunkt 157 °C til 159 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.544
Mængde 250 g
Beilstein 973658
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 97%