missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl beta-D-Glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 4304-12-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H18 O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, phenylmethyl, Glucopyranoside, benzyl, β-D- (7CI,8CI), Phenylmethyl β-D-glucopyranoside, Benzyl alcohol glucoside, Benzyl glucopyranoside, Benzyl β-D-glucopyranoside, Benzyl β-D-glucoside, Benzyl-O-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?