missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl beta-D-Glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30346569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346569 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2767605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl beta-D-Glucopyranoside
CAS 4304-12-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H18 O6
Mængde 5 g
Synonym β-D-Glucopyranoside, phenylmethyl, Glucopyranoside, benzyl, β-D- (7CI,8CI), Phenylmethyl β-D-glucopyranoside, Benzyl alcohol glucoside, Benzyl glucopyranoside, Benzyl β-D-glucopyranoside, Benzyl β-D-glucoside, Benzyl-O-β-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Formel vægt 270.1103
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.