Få mere at vide
Benzylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30137286
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137286 50 g
17902395 25 g
17912935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23095050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-51-4
Molekylær formel C14 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Synonym Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
IUPAC navn benzylbenzoat
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Benzoate
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formel vægt 212.0837
Procent renhed >95%
Mængde 50 g