Få mere at vide
Benzyl Benzoate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850561
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850561 1 L
15840561 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850561 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187011000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-51-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Tekniske data
Smeltepunkt 21°C
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 324°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003075
Mængde 1 L
Synonym Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester, Benzyl benzoate