Få mere at vide
Benzylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17931456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0570.000250
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnavne Benzyl Benzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 212,0837 g/mol