Få mere at vide
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0935
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl benzoate
Fysisk form Liquid
CAS 120-51-4
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Benzoic acid benzyl ester
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.24
Procent renhed 98.0%