Få mere at vide
Benzylbenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460559
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460559 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460559 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0570.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnavne Benzyl Benzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzylbenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 212,0837 g/mol