Få mere at vide
Benzyl Benzoate-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Benzoate-d12 |
| CAS | 352431-26-6 |
| Molekylær formel | C14 D12 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzoic-d5 acid, phenyl-d5-methyl-d2 ester (9CI), Benzyl Benzoate-d12, Benzyl Benzoate-D12, Benzoic-d5 acid phenyl-d5-methyl-d2 ester, Benzoic-d5 acid benzyl-d7 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl] 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.3178 |
| Formel vægt | 224.1591 |