Få mere at vide
Benzyl b-D-Glucopyranosiduronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 5285-02-9 |
| Molekylær formel | C13H16O7 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzyl Alcohol Glucuronide, Benzyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c14-8-9(15)11(12(17)18)20-13(10(8)16)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-11,13-16H,6H2,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)CO[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-phenylmethoxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0896 |