Få mere at vide
Benzylazid, 94%
Beskrivelse
Benzylazid bruges til syntese af 1,2,3-triazolderivater. Det tjener som et reagens, der bruges til at indføre en PhCH2N -gruppe i et molekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl azide |
| Tæthed | 1.0655 |
| Kogepunkt | 82 °C til 85 °C (16 mm) |
| Flammepunkt | 43 °C (110 °F) |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Brydningsindeks | 1.5341 |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vandBlandet med ethanol og diethylether. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 133.15 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Benzyl azide
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide