Få mere at vide
Benzylazid, 94%
Artikelnummer. 11382878
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382878 10 g 10g
11392878 2 g 2g
11372878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032635.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
Benzylazid bruges til syntese af 1,2,3-triazolderivater. Det tjener som et reagens, der bruges til at indføre en PhCH2N -gruppe i et molekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-79-7
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD00013836
InChI nøgle UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
PubChem CID 12152
IUPAC navn azidomethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Azide
Tæthed 1.0655 g/mL
Kogepunkt 82°C to 85°C (16 mmHg)
Flammepunkt 43°C (110°F)
Analyseprocentområde 94%
Brydningsindeks 1.5341
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vægt 133.15
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl azide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide