Få mere at vide
Benzyl-alpha-alpha-d2 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Chloride-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 33712-34-4 |
| Molekylær formel | C7 D2 H5 Cl |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, (chloromethyl-d2)- (9 CI, ACI), (Chloromethyl-d2)benzene (ACI), Toluene-α,α-d2, α-chloro- (6 CI, 7 CI), Benzyl-α-d2 chloride, α,α-d2-Benzyl chloride, α-Chlorotoluene-α,α-d2, Benzyl-α,α-d2 Chloride, Benzyl Chloride-α,α-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | [chloro(dideuterio)methyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.5958 |
| Formel vægt | 128.0362 g/mol |
| Vis mere |