Få mere at vide
Benzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30457254
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30457254 250 g
1 options
Artikelnummer. 30457254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT536635250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H8 O
Mængde 250 g
Synonym Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMIL OCc1ccccc1
IUPAC navn fenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0575
Procent renhed >95