Få mere at vide
Benzyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Alcohol-O-D |
| CAS | 14915-25-4 |
| Molekylær formel | C7 D H7 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenemethanol-d (9 CI, ACI), Benzyl alcohol-d (7 CI, 8 CI), Benzyl alcohol-d1, Benzyl Alcohol-O-D, Benzyl Alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6H2/i8D |
| SMIL | [2 H]OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | deuteriooxymethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.144 |
| Formel vægt | 109.0638 g/mol |
| Vis mere |