Learn More
Benzyl alcohol, ACS, 99+%
Product Code. 11399587
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 L
250mL
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11399587 1 L 1 L
11369587 250 mL 250mL
11379587 4 x 1 L 4 L
11389587 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11399587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041218.K2
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Molecular Formula C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL Number MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Melting Point -15°C
Density 1.045
Boiling Point 205°C
Flash Point 100°C (212°F)
Odor Aromatic
Refractive Index 1.54
Quantity 1 L
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Solubility Information Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Formula Weight 108.14
Percent Purity ≥99%
Grade ACS
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Benzyl alcohol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.