Få mere at vide
Benzylakrylat (stabiliseret med 50 ppm MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30348445
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30348445 5 g
1 options
Artikelnummer. 30348445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1969755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMIL C=CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681