Få mere at vide
Benzylakrylat, 98%, stikk. med ca. 150 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11369268
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369268 50 g 50g
11366199 10 g 10g
11359268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11369268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043204.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremstilling af polyakrylater med høj brydningsindeks | CAS: 2495-35-4 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Fremstilling af polyacrylater med højt brydningsindeks. Benzylacrylat anvendes til fremstilling af heptansyrebenzylester. Det bruges til at fremstille polybenzylacrylat under anvendelse af azobisisobutyronitril som initiator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2495-35-4
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00048147
InChI nøgle GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
PubChem CID 75617
IUPAC navn benzylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Benzyl acrylate
Navn note Stabiliseret med ≈150 ppm 4-methoxyphenol
Farve Farveløs
Tæthed 1.06 g/mL
Kogepunkt 111 °C (8 mmHg)
Lineær formel C6H5CH2CO2CH=CH2
Brydningsindeks 1.518
Mængde 50 g
FN nummer UN3082
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler og vand.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.