Få mere at vide
Benzylacrylat, 98%, stab. med ca. 150 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fremstilling af polyacrylater med højt brydningsindeks. Benzylacrylat anvendes til fremstilling af heptansyrebenzylester. Det bruges til at fremstille polybenzylacrylat under anvendelse af azobisisobutyronitril som initiator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl acrylate |
| Navn note | Stabilized with ≈150ppm 4-methoxyphenol |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.06 g/mL |
| Kogepunkt | 111°C (8 mmHg) |
| Lineær formel | C6H5CH2CO2CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.518 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with organic solvents and water. |
| Show More |