missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Acetoacetic Amide, TRC

Artikelnummer. 30343011
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343011 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB222950250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl Acetoacetic Amide
CAS 882-36-0
Molekylær formel C11 H13 N O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14)
SMIL CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-3-oxobutanamide
Molekylvægt (g/mol) 191.23
Formel vægt 191.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.