missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Acetoacetic Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Acetoacetic Amide |
| CAS | 882-36-0 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzyl-3-oxobutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?