Få mere at vide
Benzyl Acetoacetic Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Acetoacetic Amide |
| CAS | 882-36-0 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzyl-3-oxobutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |