Få mere at vide
Benzylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30345900
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30345900 1 g
1 options
Artikelnummer. 30345900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2100201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Acetoacetate
CAS 5396-89-4
Molekylær formel C11H12O3
Mængde 1 g
Synonym 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl 3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.0786