missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzylacetoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Acetoacetate |
| CAS | 5396-89-4 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl 3-oxobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?