Få mere at vide
Benzylacetat, TRC
Artikelnummer. 30342424
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30342424 10 g
1 options
Artikelnummer. 30342424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22262510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl acetate
CAS 140-11-4
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn Benzylacetat
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681