missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Acetate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15888930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888930 1 L
15878930 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15888930 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8031811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 140-11-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 150.17

Tekniske data

Smeltepunkt -51°C
Tæthed 1.06 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 205°C to 207°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008712
Mængde 1 L
Synonym Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester, Benzyl acetate
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.