Få mere at vide
Benzylacetat, 99%
Artikelnummer. 11475467
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475467 2500 g 2500g
11465467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23472.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Benzylacetat kan bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt i belægninger, såsom blækbelægning, bindemiddel og malingsfjerner. Det bruges i sæbe og andre kemiske essenser og har den virkning at fremme i blomster- og fantasiessenser i jasmin, hvid orkidé, duftende plantain lilje, gekkakou, narcisser og andre essenser. Det er et blødgøringsmiddel til ionophormembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylacetat kan bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt i belægninger, såsom blækbelægning, bindemiddel og malingsfjerner. Det bruges i sæbe og andre kemiske essenser og har den virkning at fremme i blomster- og fantasiessenser i jasmin, hvid orkidé, duftende plantain lilje, gekkakou, narcisser og andre essenser. Det er et blødgøringsmiddel til ionophormembraner.
Opløselighed Opløseligt i vand 3,1 g/L
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-11-4
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00008712
InChI nøgle QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
PubChem CID 8785
ChEBI CHEBI:52051
IUPAC navn benzylacetat
SMIL CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl acetate
Smeltepunkt -51 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 205 °C til 207 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Analyseprocentområde 99+%
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.502
Mængde 2500 g
Beilstein 1908121
Merck Index 14,1123
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 3,1 g/L.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Benzyl acetate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl acetate