Få mere at vide
Benzylacetat, 99%
Beskrivelse
Benzylacetat kan bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt i belægninger, såsom blækbelægning, bindemiddel og malingsfjerner. Det bruges i sæbe og andre kemiske essenser og har den virkning at fremme i blomster- og fantasiessenser i jasmin, hvid orkidé, duftende plantain lilje, gekkakou, narcisser og andre essenser. Det er et blødgøringsmiddel til ionophormembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylacetat kan bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt i belægninger, såsom blækbelægning, bindemiddel og malingsfjerner. Det bruges i sæbe og andre kemiske essenser og har den virkning at fremme i blomster- og fantasiessenser i jasmin, hvid orkidé, duftende plantain lilje, gekkakou, narcisser og andre essenser. Det er et blødgøringsmiddel til ionophormembraner.
Opløselighed Opløseligt i vand 3,1 g/L
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl acetate |
| Smeltepunkt | °C to 51°C |
| Tæthed | 1.053 |
| Kogepunkt | 205°C to 207°C |
| Flammepunkt | 95°C (203°F) |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1908121 |
| Merck Index | 14,1123 |
| Vis mere |