missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl a-D-Mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl a-D-Mannopyranoside |
| CAS | 15548-45-5 |
| Molekylær formel | C13 H18 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vægt | 270.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?