Få mere at vide
Benzyl 6-Methyloctanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 6-Methyloctanoate |
| CAS | 2383054-95-1 |
| Molekylær formel | C16H24O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Octanoic acid, 6-methyl-, phenylmethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-3-14(2)9-7-8-12-16(17)18-13-15-10-5-4-6-11-15/h4-6,10-11,14H,3,7-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(CCCCC(C)CC)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | Benzyl 6-Methyloctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.36 |
| Formel vægt | 248.18 |