Få mere at vide
Benzyl 6-hydroxynicotinate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494827
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11494827
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21807.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 191157-01-4
Molekylær formel C13H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 229.235
MDL nummer MFCD02683072
InChI nøgle HGBIRINXNOIQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 6-hydroxynicotinate, benzyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, acmc-1byee, benzyl 6-hydroxy-nicotinate, 6-hydroxynicotinic acid benzyl ester, phenylmethyl 6-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, phenylmethyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo-, phenylmethyl ester
PubChem CID 7023014
IUPAC navn benzyl 6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CNC(=O)C=C2
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Benzyl 6-hydroxynicotinate
Smeltepunkt 178°C to 181°C
Mængde 100 g
Formel vægt 229.24
Procent renhed 99%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado