missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 125878-06-0 |
| Molekylær formel | C13 H18 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzyl 6-Hydroxycaproate, 6-Hydroxy-hexanoic Acid Phenylmethyl Ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-Azidobutanoate, (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-Azidobutanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-azidobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c14-10-6-2-5-9-13(15)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,14H,2,5-6,9-11H2 |
| SMIL | O=C(OCC=1C=CC=CC1)CCCCCO |
| IUPAC navn | benzyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28022 |
| Formel vægt | 222.1256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?